α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)ethanamine
PC4461-1G PC4461-5G
APOSPC4461-1GEA 199 EUR
APOSPC4461-1G APOSPC4461-5G
α-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
alpha-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₁₀F₃N
Kookpunt: 76,5…77.5 °C/4.8mmHg
Dichtheid: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04038878
CAS nummer: 15996-84-6
UN: 2735
ADR: 8,III