4-Bromo-3-fluorobenzamide 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC446147-1G PC446147-5G
APOSPC446147-1GEA 95 EUR
APOSPC446147-1G APOSPC446147-5G
4-Bromo-3-fluorobenzamide 95+%
4-Bromo-3-fluorobenzamide
Formule: C₇H₅BrFNO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06409121
CAS nummer: 759427-20-8