4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: H-Phe(4-CF3)-OH, 4-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine
PC4463-10G PC4463-1G PC4463-5G
APOSPC4463-10GEA 805 EUR
APOSPC4463-10G APOSPC4463-1G APOSPC4463-5G
4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine 95%
4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00044946
CAS nummer: 114926-38-4