1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4465-1G PC4465-5G
APOSPC4465-1GEA 288 EUR
APOSPC4465-1G APOSPC4465-5G
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol 97%
1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol
Formule: C₁₀H₁₁F₃O
Kookpunt: 88…91 °C/5mmHg
Dichtheid: 1,197 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00046668
CAS nummer: 618-97-3