2-Bromo-3',5'-difluoroacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4473-1G PC4473-5G
APOSPC4473-1GEA 103 EUR
APOSPC4473-1G APOSPC4473-5G
2-Bromo-3',5'-difluoroacetophenone 98%
2-Bromo-3',5'-difluoroacetophenone
Formule: C₈H₅BrF₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094245
CAS nummer: 220607-75-0
UN: 2920
ADR: 8+3,II