5-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC448014-1G PC448014-5G
APOSPC448014-1GEA 162 EUR
APOSPC448014-1G APOSPC448014-5G
5-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid 95%
5-Fluoro-1H-indazole-3-carboxylic acid
Formule: C8H5FN2O2
Smeltpunt: 299 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03840628
CAS nummer: 1077-96-9