Trifluoromethanesulphonanilide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC448034-1G PC448034-5G PC448034-25G
APOSPC448034-1GEA 22 EUR
APOSPC448034-1G APOSPC448034-5G APOSPC448034-25G
Trifluoromethanesulphonanilide
Trifluoromethanesulphonanilide
Formule: C₇H₆F₃NO₂S
Smeltpunt: 67 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00521820
CAS nummer: 456-64-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III