4-Bromo-2-chloro-6-fluorophenol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4481-1G PC4481-5G PC4481-25G PC4481-100G
APOSPC4481-1GEA 22 EUR
APOSPC4481-1G APOSPC4481-5G APOSPC4481-25G APOSPC4481-100G
4-Bromo-2-chloro-6-fluorophenol 97%
4-Bromo-2-chloro-6-fluorophenol
Formule: C₆H₃BrClFO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01631476
CAS nummer: 161045-79-0