2-Bromo-2',6'-dichloro-3'-fluoroacetophenone 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4487-1G PC4487-5G
APOSPC4487-1GEA 269 EUR
APOSPC4487-1G APOSPC4487-5G
2-Bromo-2',6'-dichloro-3'-fluoroacetophenone 96%
2-Bromo-2',6'-dichloro-3'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₄BrCl₂FO
Smeltpunt: 42…44 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09038425
CAS nummer: 914635-49-7
UN: 3261
ADR: 8,III