4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Isocyanato-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC4489-25G PC4489-5G
APOSPC4489-25GEA 73.2 EUR
APOSPC4489-25G APOSPC4489-5G
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate 95%
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
  • May form small amount of sediment.
Formule: C₈H₄F₃NO₂
MW: 203.12 g/mol
Kookpunt: 78 °C/22mmHg
Dichtheid: 1.346 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 70 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00035702
CAS nummer: 35037-73-1
EINECS: 252-328-0
UN: 2206
ADR: 6.1 III