Heptafluorobutyryl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4490-25G PC4490-100G
APOSPC4490-25GEA 240 EUR
APOSPC4490-25G APOSPC4490-100G
Heptafluorobutyryl chloride 97%
Heptafluorobutyryl chloride
Formule: C₄ClF₇O
Kookpunt: 38…39 °C
Dichtheid: 1,556 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00000707
CAS nummer: 375-16-6
EINECS: 206-785-8
UN: 3265
ADR: 8,II