1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclobutanecarboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC449017-1G PC449017-100MG PC449017-250MG PC449017-500MG PC449017-5G
APOSPC449017-1GEA 435 EUR
APOSPC449017-1G APOSPC449017-100MG APOSPC449017-250MG APOSPC449017-500MG APOSPC449017-5G
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclobutanecarboxylic acid
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]cyclobutanecarboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₁F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10703525
CAS nummer: 1086379-78-3