2,4-Dichloro-6-fluoroquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2,4-Dichloro-6-fluoro-quinoline
PC449020-1G PC449020-5G PC449020-25G
APOSPC449020-1GEA 86.2 EUR
APOSPC449020-1G APOSPC449020-5G APOSPC449020-25G
2,4-Dichloro-6-fluoroquinoline
2,4-Dichloro-6-fluoroquinoline
Formule: C₉H₄Cl₂FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09261383
CAS nummer: 406204-74-8