2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
PC4491-100G
PC4491-25G
PC4491-5G
APOSPC4491-100GEA
322
EUR
APOSPC4491-100G
APOSPC4491-25G
APOSPC4491-5G
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule:
C₈H₆BrF₃O Smeltpunt: 66…67 °C Vlampunt: >110 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD04973761 CAS nummer: 869725-53-1 |