1-(Heptafluorobutyryl)imidazole 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4494-100G PC4494-5G
APOSPC4494-100GEA 579 EUR
APOSPC4494-100G APOSPC4494-5G
1-(Heptafluorobutyryl)imidazole 97%
1-(Heptafluorobutyryl)imidazole
Reagent for the derivatisation of amines and alcohols for GC analysis.
Formule: C₇H₃F₇N₂O
Kookpunt: 158…163 °C
Smeltpunt: 41548 °C
Dichtheid: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 77 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00014503
CAS nummer: 32477-35-3
EINECS: 251-063-8