4,4,5,5,6,6,6-Heptafluoro-1-hexanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4496H-1G PC4496H-5G
APOSPC4496H-1GEA 95 EUR
APOSPC4496H-1G APOSPC4496H-5G
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluoro-1-hexanol
4,4,5,5,6,6,6-Heptafluoro-1-hexanol
Formule: C₆H₇F₇O
Kookpunt: 140…141 °C/745mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00077554
CAS nummer: 679-02-7