3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-pentanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4500-1G PC4500-5G
APOSPC4500-1GEA 137 EUR
APOSPC4500-1G APOSPC4500-5G
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-pentanol 95%
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoro-2-pentanol
Formule: C₅H₅F₇O
Kookpunt: 101…102 °C
Dichtheid: 1,483 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00039619
CAS nummer: 375-14-4