Methyl(2,2,2-trifluoroethyl)amine hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-Methyl-2,2,2-trifluoroethylamine Hydrochloride
PC450006-1G PC450006-5G
APOSPC450006-1GEA 176 EUR
APOSPC450006-1G APOSPC450006-5G
Methyl(2,2,2-trifluoroethyl)amine hydrochloride
Methyl(2,2,2-trifluoroethyl)amine hydrochloride
Formule: C₃H₇ClF₃N
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08448126
CAS nummer: 2730-52-1