3-Bromo-2,6-difluorophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450015-1G PC450015-5G
APOSPC450015-1GEA 86.2 EUR
APOSPC450015-1G APOSPC450015-5G
3-Bromo-2,6-difluorophenol
3-Bromo-2,6-difluorophenol
Formule: C₆H₃BrF₂O
MW: 208.9882 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD12910487
CAS nummer: 221220-99-1