2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450034-1G PC450034-500MG PC450034-5G PC450034-250MG
APOSPC450034-1GEA 103 EUR
APOSPC450034-1G APOSPC450034-500MG APOSPC450034-5G APOSPC450034-250MG
2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine
2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine
Formule: C₁₀H₁₂FN₅O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09750859
CAS nummer: 64183-27-3