(1,1-Difluoropropyl)benzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450049-1G PC450049-5G
APOSPC450049-1GEA 206 EUR
APOSPC450049-1G APOSPC450049-5G
(1,1-Difluoropropyl)benzene
(1,1-Difluoropropyl)benzene
Formule: C₉H₁₀F₂
Kookpunt: 25 °C/2mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14525542
CAS nummer: 74185-83-4