2-Trifluoromethyl-1H-benzoimidazole-5-carboxylic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450057-1G PC450057-5G
APOSPC450057-1GEA 110 EUR
APOSPC450057-1G APOSPC450057-5G
2-Trifluoromethyl-1H-benzoimidazole-5-carboxylic acid
2-Trifluoromethyl-1H-benzoimidazole-5-carboxylic acid
Formule: C₉H₅F₃N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01309785
CAS nummer: 82791-93-3