N-[4-Bromo-2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450105-1G PC450105-5G
APOSPC450105-1GEA 163 EUR
APOSPC450105-1G APOSPC450105-5G
N-[4-Bromo-2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
N-[4-Bromo-2-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroacetamide
Formule: C₉H₃BrF₆N₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14584783
CAS nummer: 156425-51-3