1-Methyl-2-trifluoro-methyl benzimidazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 1H-Benzimidazole, 1-Methyl-2-(trifluoromethyl)-1H-benzo[d]imidazole
PC450146-1G PC450146-5G
APOSPC450146-1GEA 177 EUR
APOSPC450146-1G APOSPC450146-5G
1-Methyl-2-trifluoro-methyl benzimidazole
1-Methyl-2-trifluoro-methyl benzimidazole
Formule: C₉H₇F₃N₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00561648
CAS nummer: 384-46-3