2-Naphthyl trifluoromethanesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450164-25G PC450164-5G
APOSPC450164-25GEA 403 EUR
APOSPC450164-25G APOSPC450164-5G
2-Naphthyl trifluoromethanesulphonate
2-Naphthyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₁₁H₇F₃O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00192341
CAS nummer: 3857-83-8