1-(2-Fluorophenyl)propanol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC450219-10G
PC450219-50G
APOSPC450219-10GEA
132
EUR
APOSPC450219-10G
APOSPC450219-50G
1-(2-Fluorophenyl)propanol
1-(2-Fluorophenyl)propanol
Formule:
C₉H₁₁FO MW: 154.18 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD08062368 CAS nummer: 156022-15-0 |