Ethyl 2-amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Ethyl 4,4,4,4',4',4'-hexafluoro-DL-valinate, 4,4,4,4',4',4'-Hexafluorovaline, ethyl ester
PC450233-1G PC450233-5G
APOSPC450233-1GEA 78.9 EUR
APOSPC450233-1G APOSPC450233-5G
Ethyl 2-amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate
Ethyl-2-amino-4,4,4-trifluoro-3-(trifluoromethyl)butyrate
Formule: C₇H₉F₆NO₂
Kookpunt: 70…72 °C/10mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040845
CAS nummer: 78185-92-9