2-Chlorophenyl trifluoromethanesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 2-Chlorophenyl Triflate, Trifluoromethanesulphonic Acid 2-Chlorophenyl Ester
PC450239-1G PC450239-25G PC450239-5G
APOSPC450239-1GEA 80.5 EUR
APOSPC450239-1G APOSPC450239-25G APOSPC450239-5G
2-Chlorophenyl trifluoromethanesulphonate
2-Chlorophenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₇H₄ClF₃O₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07784322
CAS nummer: 66107-36-6