Pyridinium trifluoromethanesulphonate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Pyridinium Triflate
PC450250-100G PC450250-25G PC450250-5G
APOSPC450250-100GEA 261 EUR
APOSPC450250-100G APOSPC450250-25G APOSPC450250-5G
Pyridinium trifluoromethanesulphonate
Pyridinium trifluoromethanesulphonate
Formule: C₆H₆F₃NO₃S
Smeltpunt: 221…223 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00274656
CAS nummer: 52193-54-1