(2-Trifluoromethylphenyl)methanesulphonamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450275-100G PC450275-25G PC450275-5G
APOSPC450275-100GEA 1090 EUR
APOSPC450275-100G APOSPC450275-25G APOSPC450275-5G
(2-Trifluoromethylphenyl)methanesulphonamide
(2-Trifluoromethylphenyl)methanesulphonamide
Formule: C₈H₈F₃NO₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09763601
CAS nummer: 112941-35-2