1-(2-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450278-1G PC450278-5G
APOSPC450278-1GEA 79.4 EUR
APOSPC450278-1G APOSPC450278-5G
1-(2-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 97%
1-(2-Bromoethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₉H₈BrF₃
Kookpunt: 90…92 °C/12mmHg
Dichtheid: 1,5 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 92 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03092900
CAS nummer: 1997-80-4
UN: 3082
ADR: 9+EHS,III