Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450502-1G PC450502-5G
APOSPC450502-1GEA 116 EUR
APOSPC450502-1G APOSPC450502-5G
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphate
Tris(1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propyl)phosphate
Formule: C₉H₃F₁₈O₄P
Kookpunt: 72 °C/12mmHg
Smeltpunt: 32 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 66489-68-7