1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC450555-100G PC450555-25G
APOSPC450555-100GEA 730 EUR
APOSPC450555-100G APOSPC450555-25G
1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
1,4-Bis(trimethylsilyl)tetrafluorobenzene
Formule: C₁₂H₁₈F₄Si₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00093109
CAS nummer: 16956-91-5