α,α,α-Trifluoro-m-xylene 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzene, 3-(Trifluoromethyl)toulene, 3-Methylbenzotrifluoride
PC4507-1G PC4507-25G PC4507-5G
APOSPC4507-1GEA 22 EUR
APOSPC4507-1G APOSPC4507-25G APOSPC4507-5G
α,α,α-Trifluoro-m-xylene 98%
α,α,α-Trifluoro-m-xylene
Formule: C₈H₇F₃
MW: 160.14 g/mol
Kookpunt: 130 °C
Dichtheid: 1.148 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 26 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00190105
CAS nummer: 401-79-6
UN: 1993
ADR: 3 III