1-Iodoperfluoropropane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4510-100G PC4510-25G PC4510-5G
APOSPC4510-100GEA 818 EUR
APOSPC4510-100G APOSPC4510-25G APOSPC4510-5G
1-Iodoperfluoropropane 95%
1-Iodoperfluoropropane
Formule: C₃F₇I
Kookpunt: 40…41 °C
Smeltpunt: –95 °C
Dichtheid: 2,05 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00001061
CAS nummer: 754-34-7
EINECS: 212-045-5
UN: 3163
ADR: 2.2,