Heptafluoropropyl-1,2,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4513-100G PC4513-25G PC4513-5G
APOSPC4513-100GEA 666 EUR
APOSPC4513-100G APOSPC4513-25G APOSPC4513-5G
Heptafluoropropyl-1,2,2,2-tetrafluoroethyl ether 97%
Heptafluoropropyl-1,2,2,2-tetrafluoroethyl ether
Formule: C₅HF₁₁O
MW: 286.05 g/mol
Kookpunt: 40…42 °C
Smeltpunt: –175 °C
Dichtheid: 1.538 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042308
CAS nummer: 3330-15-2