2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4514-100G PC4514-10G PC4514-25G
APOSPC4514-100GEA 165 EUR
APOSPC4514-100G APOSPC4514-10G APOSPC4514-25G
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde 97%
2,2-Difluoro-1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde
Formule: C₈H₄F₂O₃
Kookpunt: 202…203 °C
Dichtheid: 1,422 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 96 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00792420
CAS nummer: 656-42-8