4-Chloro-6-fluoroquinoline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4517-1G PC4517-250MG
APOSPC4517-1GEA 24.9 EUR
APOSPC4517-1G APOSPC4517-250MG
4-Chloro-6-fluoroquinoline
4-Chloro-6-fluoroquinoline
Formule: C₉H₅ClFN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00278783
CAS nummer: 391-77-5