2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-carboxaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4518-1G PC4518-5G
APOSPC4518-1GEA 136 EUR
APOSPC4518-1G APOSPC4518-5G
2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-carboxaldehyde 97%
2-[1-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazol-3-yl]thiophene-5-carboxaldehyde
Formule: C₁₀H₇F₃N₂OS
Smeltpunt: 80…81 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00052163
CAS nummer: 175202-93-4