4-(4-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4519-10G PC4519-5G
APOSPC4519-10GEA 199 EUR
APOSPC4519-10G APOSPC4519-5G
4-(4-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide 97%
4-(4-Fluorophenyl)-3-thiosemicarbazide
Formule: C₇H₈FN₃S
MW: 185.22 g/mol
Smeltpunt: 171…172 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00041294
CAS nummer: 330-94-9
UN: 2811
ADR: 6.1 III