3-Fluorophenethyl bromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-(2-Bromoethyl)-3-fluorobenzene
PC4528-25G PC4528-5G PC4528-250MG
APOSPC4528-25GEA 220 EUR
APOSPC4528-25G APOSPC4528-5G APOSPC4528-250MG
3-Fluorophenethyl bromide 95%
3-Fluorophenethyl bromide
Formule: C₈H₈BrF
Kookpunt: 94 °C/10mmHg
Dichtheid: 1,45 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03095397
CAS nummer: 25017-13-4