1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl acrylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4534-25G PC4534-5G
APOSPC4534-25GEA 503 EUR
APOSPC4534-25G APOSPC4534-5G
1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl acrylate 95%
1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl acrylate
Formule: C₁₂H₆F₁₆O₂
Kookpunt: 75 °C/1mmHg
Dichtheid: 1,646 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00078281
CAS nummer: 4180-26-1
EINECS: 224-053-6