1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl methacrylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1H,1H,9H-Perfluorononyl methacrylate
PC4535-25G PC4535-5G
APOSPC4535-25GEA 141 EUR
APOSPC4535-25G APOSPC4535-5G
1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl methacrylate 97%
1H,1H,9H-Hexadecafluorononyl methacrylate
Formule: C₁₃H₈F₁₆O₂
MW: 500.18 g/mol
Kookpunt: 234 °C
Dichtheid: 1.618 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00078427
CAS nummer: 1841-46-9