5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4537-10G PC4537-5G PC4537-1G
APOSPC4537-10GEA 52.6 EUR
APOSPC4537-10G APOSPC4537-5G APOSPC4537-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 98%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₅BrF₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236290
CAS nummer: 239135-48-9
UN: 1760
ADR: 8,III