2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4538-10G PC4538-5G PC4538-1G
APOSPC4538-10GEA 294 EUR
APOSPC4538-10G APOSPC4538-5G APOSPC4538-1G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₇F₄N
MW: 193.14 g/mol
Kookpunt: 193 °C
Dichtheid: 1.321 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 83 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061161
CAS nummer: 239135-49-0
UN: 2735
ADR: 8 II