2-Chloor-6-trifluormethylpyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC4544-25G PC4544-100G
APOSPC4544-25GEA 22 EUR
APOSPC4544-25G APOSPC4544-100G
2-Chloor-6-trifluormethylpyridine 98%
2-Chloor-6-trifluormethylpyridine
Formule: C₆H₃ClF₃N
MW: 181.54 g/mol
Kookpunt: 60…62 °C/8mmHg
Smeltpunt: 32…36 °C
Vlampunt: 79.4 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00042226
CAS nummer: 39890-95-4
UN: 2811
ADR: 6.1 III