2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4548-100G PC4548-25G PC4548-5G
APOSPC4548-100GEA 0 EUR
APOSPC4548-100G APOSPC4548-25G APOSPC4548-5G
2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene
2-Bromo-1,3-difluoro-5-iodobenzene
Formule: C₆H₂BrF₂I
Smeltpunt: 66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797752
CAS nummer: 155906-10-8