2-Amino-6-fluoropyridine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4549-100G PC4549-25G PC4549-5G
APOSPC4549-100GEA 170 EUR
APOSPC4549-100G APOSPC4549-25G APOSPC4549-5G
2-Amino-6-fluoropyridine 98%
2-Amino-6-fluoropyridine
Formule: C₅H₅FN₂
Smeltpunt: 57…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114200
CAS nummer: 1597-32-6