(5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC4557-10G PC4557-1G PC4557-5G
APOSPC4557-10GEA 0 EUR
APOSPC4557-10G APOSPC4557-1G APOSPC4557-5G
(5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formule: C₉H₆F₄O₂
Smeltpunt: 112…115 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236304
CAS nummer: 239135-52-5