2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Trifluoromethoxyphenylboronic acid, 2-(Trifluoromethoxy)benzeneboronic acid, (2-(Trifluoromethoxy)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-(trifluoromethoxy)phenyl)borane
PC4560-25G PC4560-5G PC4560-100G
APOSPC4560-25GEA 51.2 EUR
APOSPC4560-25G APOSPC4560-5G APOSPC4560-100G
2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
2-(Trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formule: C₇H₆BF₃O₃
Smeltpunt: 113…120 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD01320763
CAS nummer: 175676-65-0